Få mere at vide
Dowex™ 50WX4, 200-400 mesh, ion-exchange resin
Artikelnummer. p-2885581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10696242
Brand: Thermo Scientific Acros 203051000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 11113-61-4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11113-61-4
MDL nummer MFCD00132725
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowex™ 50WX4
Fysisk form Beads
Partikelstørrelse Particle size analysis: on 100 mesh (cumulative): <15%, through 325 mesh: <15%
Emballage Plastic Bottle
Volumen total kapacitet wet volume capacity, H form (meq/mL):> 1.1
Vandtilbageholdelseskapacitet H form: 64 to 72%
Mængde 100 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dowex]TS 50WX4, 200-400 mesh, ion-exchange resin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.