Få mere at vide
Dowex 50X2-100, ionbytningsharpiks, ACROS Organics, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dowex 50X2-100 |
| CAS | 12612-37-2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Ion-exchange Resin, ACROS Organics |