Få mere at vide
Dowex 50X2-100, ionbytningsharpiks, ACROS Organics, TRC
Artikelnummer. 30367428
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30367428 5 g
1 options
Artikelnummer. 30367428 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1261355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowex 50X2-100
CAS 12612-37-2
Mængde 5 g
Synonym Ion-exchange Resin, ACROS Organics