Få mere at vide
Dowex™ 50WX8, 200-400 mesh, ion-exchange resin
Artikelnummer. p-2885577 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10143821
Brand: Thermo Scientific Acros 335351000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 11119-67-8
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11119-67-8
MDL nummer MFCD00132726
IUPAC navn AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowex™ 50WX8
Fysisk form Beads
Partikelstørrelse 15% max. (on 100 mesh, cumulative), 15% max. (through 325 mesh)
Emballage Plastic Bottle
Volumen total kapacitet wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7
Vandtilbageholdelseskapacitet H form: 50 to 58%
Farve Beige to Brown
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DowexÒ 50WX8, 200-400 mesh, ion-exchange resin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Dowex 50WX8