Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dowex™ 50WX8 |
| Fysisk form | Beads |
| Partikelstørrelse | 15% max. (on 100 mesh, cumulative), 15% max. (through 325 mesh) |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Volumen total kapacitet | wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7 |
| Vandtilbageholdelseskapacitet | H form: 50 to 58% |
| Farve | Beige to Brown |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. |
Safety and Handling
Product Identifier
- DowexÒ 50WX8, 200-400 mesh, ion-exchange resin
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Dowex 50WX8