Få mere at vide
Dowex™ 50WX8, 100-200 mesh, ion-exchange resin
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Beskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dowex™ 50WX8 |
| Fysisk form | Moist Beads or Spheres |
| Partikelstørrelse | 15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh) |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Volumen total kapacitet | wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7 |
| Vandtilbageholdelseskapacitet | H form: 50 to 58% |
| Farve | Beige to Brown |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dowex 50WX8, 100-200 mesh, ion-exchange resin
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.