Få mere at vide
AmberChrom™, 50WX8 200-400 (H)
Beskrivelse
AmberChrome™ 50WX8 Ion Exchange Resin) anvendes i separationsmedium til TLC og LPLC. Det bruges også som stripperharpiks og kan regenereres af 0,25N svovlsyre, når det er opbrugt, bruges som katalysator og i deionisering af supernatantfraktionsprøver til papirkromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
AmberChrome™ 50WX8 Ionbytterharpiks anvendes i separationsmedium til TLC og LPLC. Det bruges også som stripperharpiks og kan regenereres af 0,25N svovlsyre, når det er opbrugt, bruges som katalysator og i deionisering af supernatantfraktionsprøver til papirkromatografi.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dowex™ 50WX8 200-400 (H) |
| Mængde | 1000 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
Safety and Handling
- Dowex 50WX8 200-400 (H)
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Dowex 50WX8