Få mere at vide
AmberChrom™, 50WX8 200-400 (H)
Artikelnummer. 11318825
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318825 250 g 250g
11308825 50 g 50g
11328825 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318825 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13922.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1559.72 DKK
    1403.65 DKK / 250g
    Spare 156.07 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 11119-67-8
AmberChrome™ 50WX8 Ion Exchange Resin) anvendes i separationsmedium til TLC og LPLC. Det bruges også som stripperharpiks og kan regenereres af 0,25N svovlsyre, når det er opbrugt, bruges som katalysator og i deionisering af supernatantfraktionsprøver til papirkromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
AmberChrome™ 50WX8 Ionbytterharpiks anvendes i separationsmedium til TLC og LPLC. Det bruges også som stripperharpiks og kan regenereres af 0,25N svovlsyre, når det er opbrugt, bruges som katalysator og i deionisering af supernatantfraktionsprøver til papirkromatografi.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11119-67-8
MDL nummer MFCD00132726
IUPAC navn AmberChrom™ 50WX8 ionbytterharpiks
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AmberChrome™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dowex 50WX8 200-400 (H)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dowex 50WX8