Få mere at vide
Dowex™ 50WX4 100-200 (H)
Artikelnummer. p-7058404
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11318815
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13917.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 11113-61-4
Dowex™ 50WX4 100-200 (H) anvendes til omdannelse af D,L-glyceraldehyd-3-phosphat-diethylacetal (bariumsalt) ved behandling med kogende vand til frit aldehyd D,L-glyceraldehyd-3-phosphat. Det bruges også til at undersøge effekten af partikelstørrelse på lægemiddelpåfyldnings- og frigivelsesprofiler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dowex∣r 50WX4 100-200 (H) anvendes til omdannelse af D,L-glyceraldehyd 3-phosphat diethylacetal (bariumsalt) ved behandling med kogende vand til frit aldehyd D,L-glyceraldehyd 3-phosphat. Det bruges også til at undersøge effekten af partikelstørrelse på lægemiddelpåfyldnings- og frigivelsesprofiler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11113-61-4
MDL nummer MFCD00132725
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowex™ 50WX4 100-200 (H)
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.