Få mere at vide
Dowex™ 50WX4 100-200 (H)
Artikelnummer. 11338815
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338815 1000 g 1kg
11318815 50 g 50g
11328815 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338815 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13917.0B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 11113-61-4
Dowex™ 50WX4 100-200 (H) anvendes til omdannelse af D,L-glyceraldehyd-3-phosphat-diethylacetal (bariumsalt) ved behandling med kogende vand til frit aldehyd D,L-glyceraldehyd-3-phosphat. Det bruges også til at undersøge effekten af partikelstørrelse på lægemiddelpåfyldnings- og frigivelsesprofiler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dowex∣r 50WX4 100-200 (H) anvendes til omdannelse af D,L-glyceraldehyd 3-phosphat diethylacetal (bariumsalt) ved behandling med kogende vand til frit aldehyd D,L-glyceraldehyd 3-phosphat. Det bruges også til at undersøge effekten af partikelstørrelse på lægemiddelpåfyldnings- og frigivelsesprofiler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11113-61-4
MDL nummer MFCD00132725
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowex™ 50WX4 100-200 (H)
Mængde 1000 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.