Få mere at vide
Dowex™ 50WX4 100-200 (H)
Beskrivelse
Dowex™ 50WX4 100-200 (H) anvendes til omdannelse af D,L-glyceraldehyd-3-phosphat-diethylacetal (bariumsalt) ved behandling med kogende vand til frit aldehyd D,L-glyceraldehyd-3-phosphat. Det bruges også til at undersøge effekten af partikelstørrelse på lægemiddelpåfyldnings- og frigivelsesprofiler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dowex∣r 50WX4 100-200 (H) anvendes til omdannelse af D,L-glyceraldehyd 3-phosphat diethylacetal (bariumsalt) ved behandling med kogende vand til frit aldehyd D,L-glyceraldehyd 3-phosphat. Det bruges også til at undersøge effekten af partikelstørrelse på lægemiddelpåfyldnings- og frigivelsesprofiler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dowex™ 50WX4 100-200 (H) |
| Mængde | 250 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |