Få mere at vide
Dowex™ 50WX2 50-100 (H)
Beskrivelse
AmberChrom™ 50WX2 50-100 (H), anvendes som katalysator til selektiv monotetrahydropyranylering af symmetriske dioler og til selektiv monoesterificering af dicarboxylsyrer. Det bruges også til at fjerne calcium fra vandige prøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dowex™ 50WX2 50-100 (H) anvendes som katalysator til selektiv monotetrahydropyranylering af symmetriske dioler og til selektiv monoesterificering af dicarboxylsyrer. Det bruges også til at fjerne calcium fra vandige prøver.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dowex™ 50WX2 50-100 (H) |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |