Få mere at vide
AmberChrom™ 50WX2 50-100 (H), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308845
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308845 250 g 250g
11398835 50 g 50g
11318845 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11308845 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13943.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12612-37-2
AmberChrom™ 50WX2 50-100 (H), anvendes som katalysator til selektiv monotetrahydropyranylering af symmetriske dioler og til selektiv monoesterificering af dicarboxylsyrer. Det bruges også til at fjerne calcium fra vandige prøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Dowex™ 50WX2 50-100 (H) anvendes som katalysator til selektiv monotetrahydropyranylering af symmetriske dioler og til selektiv monoesterificering af dicarboxylsyrer. Det bruges også til at fjerne calcium fra vandige prøver.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12612-37-2
MDL nummer MFCD00132722
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowex™ 50WX2 50-100 (H)
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.