Få mere at vide
AmberChrom™ 1X8 200-400 (Cl)
Artikelnummer. 11416820
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416820 50 g 50g
11426820 250 g 250g
11406820 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416820 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14258.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12627-85-9 | C29H34ClN | 432,05 g/mol
AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) bruges til finkemisk forarbejdning. Det bruges til at bestemme sporniveauer af rhodium og platin i miljø- og biologiske prøver. Det bruges også i anionudvekslingskromatografi til separation.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Anvendelser
AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) anvendes til finkemisk behandling. Det bruges til at bestemme sporniveauer af rhodium og platin i miljø- og biologiske prøver. Det bruges også i anionudvekslingskromatografi til separation.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Noter
: Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12627-85-9
Molekylær formel C29H34ClN
Molekylvægt (g/mol) 432.05
MDL nummer MFCD00132718
InChI nøgle BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AmberChrom 1X8 200-400 (Cl)
Lugt Amine-like
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn 1,4-diethenylbenzen 4-ethenyl-N,N,N-trimethylaniliniumethenylbenzenchlorid