Ion exchange resin
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dowex™ 1X8 |
| Fysisk form | Powder and/or Chunks |
| Partikelstørrelse | 15 % max. (on 35 mesh, cumulative) 15 % max. (through 80 mesh) |
| Emballage | Plastic bottle |
| Volumen total kapacitet | wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2 |
| Vandtilbageholdelseskapacitet | Cl form: 43 to 48% |
| Fieser | 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 g |
| IUPAC navn | 1,4-bis(ethenyl)benzene;(4-ethenylphenyl)-trimethylazanium;styrene;chloride |