Få mere at vide
Dowex™ 1X8, 50-100 mesh, ion-exchange resin
Artikelnummer. 10276350 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10276350 500 g Plastic bottle 500g
10469900 100 g Plastic bottle 100g
13408468 2.5 kg Plastic bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10276350 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202995000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dowex 1X8, C29H34ClN, CAS Number-12627-85-9, dowex 1x8 50-100 cl, dowex 1x2 50-100 cl, 500g, White, 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263, BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M, 1,4-bis(ethenyl)benzene;(4-ethenylphenyl)-trimethylazanium;styrene;chloride, MFCD00132718, 432.048, Plastic bottle | CAS: 12627-85-9 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ion exchange resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12627-85-9
Molekylær formel C29H34ClN
Molekylvægt (g/mol) 432.05
MDL nummer MFCD00132718
InChI nøgle BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMIL *
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Dowex™ 1X8
Fysisk form Powder and/or Chunks
Partikelstørrelse 15 % max. (on 35 mesh, cumulative) 15 % max. (through 80 mesh)
Emballage Plastic bottle
Volumen total kapacitet wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2
Vandtilbageholdelseskapacitet Cl form: 43 to 48%
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Farve White
Mængde 500 g
IUPAC navn 1,4-diethenylbenzene 4-ethenyl-N,N,N-trimethylanilinium ethenylbenzene chloride
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.