Få mere at vide
AmberChrom™ 1X8 100-200 (Cl)
Beskrivelse
AmberChrom™ 1X8 100-200 (Cl) bruges som absorberende stof ved faststofudvinding. Den bruges i anionudvekslingskromatografi til separation. Det anvendes også i finkemisk forarbejdning.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
AmberChrom 1X8 100-200 (Cl) bruges som absorberende stof i faststofekstraktion. Den bruges i anionudvekslingskromatografi til separation. Det anvendes også i finkemisk forarbejdning.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Noter
: Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AmberChrom 1X8 100-200 (Cl) |
| Lugt | Amine-like |
| Mængde | 1000 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |