Få mere at vide
AmberChrom™ 1X8 100-200 (Cl)
Artikelnummer. 11359075
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359075 250 g 250g
11349075 50 g 50g
11369075 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359075 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14257.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 12627-85-9 | C29H34ClN | 432,05 g/mol
AmberChrom™ 1X8 100-200 (Cl) bruges som absorberende stof ved faststofudvinding. Den bruges i anionudvekslingskromatografi til separation. Det anvendes også i finkemisk forarbejdning.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Anvendelser
AmberChrom 1X8 100-200 (Cl) bruges som absorberende stof i faststofekstraktion. Den bruges i anionudvekslingskromatografi til separation. Det anvendes også i finkemisk forarbejdning.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Noter
: Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12627-85-9
Molekylær formel C29H34ClN
Molekylvægt (g/mol) 432.05
MDL nummer MFCD00132718
InChI nøgle BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
IUPAC navn 1,4-diethenylbenzen 4-ethenyl-N,N,N-trimethylaniliniumethenylbenzenchlorid
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AmberChrom 1X8 100-200 (Cl)
Lugt Amin-lignende
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.