Få mere at vide
Dowex™ 1X2-400, ionbytterharpiks, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10656232 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10656232 100 g Plastflaske 100g
10358480 500 g Plastflaske 500g
10056303 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10656232 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202971000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 9085-42-1 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionbytterharpiks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9085-42-1
Molekylær formel C29H34ClN
Molekylvægt (g/mol) 432.05
MDL nummer MFCD00132715
InChI nøgle BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMIL [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowex™ 1X2
Fysisk form Perler
Partikelstørrelse Particle size analysis: on 70 Mesh (cumulative): <15%, through 270 Mesh: <15%
Emballage Plastflaske
Volumen total kapacitet wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 0.6
Vandtilbageholdelseskapacitet Cl form: 70 to 80%
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Merck Index 10, 2182
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
IUPAC navn 1,4-diethenylbenzen 4-ethenyl-N,N,N-trimethylaniliniumethenylbenzenchlorid