Få mere at vide
Dowex™ 1X2 100-200 (Cl)
Artikelnummer. 11389065
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389065 50 g 50g
11399065 250 g 250g
11309075 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389065 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14254.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9085-42-1 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9085-42-1
Molekylær formel C29H34ClN
Molekylvægt (g/mol) 432.05
MDL nummer MFCD00132715
InChI nøgle BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
IUPAC navn 1,4-bis(ethenyl)benzen;(4-ethenylphenyl)-trimethylazanium;styren;chlorid
SMIL [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowex™ 1X2 100-200 (Cl)
Lugt Amine-like
Mængde 50 g