Få mere at vide
Brady™ Dowel For SPC Sorbent Center
Artikelnummer. 10462575 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
43 cm
106 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10462575 43 cm Hver
10277834 106 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10462575 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 813902
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
For rolls up to 38 or 102 cm
  • For use with SPC Sorbent Center
  • Choose a Dowel of 43 or 106 cm
  • For rolls up to 38 or 102 cm for SPC Sorbent center
Tekniske data
Type SPC Kits
Til brug med (udstyr) Rolls up to 38 cm
Emballagemængde 1 Ea.
Længde (metrisk) 43 cm
Vægt (metrisk) 454 g