Få mere at vide
Cole-Parmer™ Dow Corning™ Pharma-65 slange
Diameter (metrisk) Indvendig:
3,0 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Platinhærdet silikoneslange (65 durometer).
- Meget lav udtrækbar profil.
- Indeholder ingen phthalater, blødgørere, latex eller andre organiske tilsætningsstoffer.
- Forbliver fleksibel og modstandsdygtig for lang levetid.
- Dow Corning bevarer fuldstændig sporbarhed fra silica til silikoneslange.
- Elastomer overstiger testretningslinjer for USP Klasse VI plast.
- Slangen er FDA-kompatibel og opfylder 3A Sanitary Standards og European Pharmacopoeia (EP) krav.
- Produceret under Bulk Pharmaceutical (BP) og nuværende GMP principper.
- Temperaturområde: -60 til +460 °F (-51 til +232 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ikke-DEHP;3A;USP;NSF-51;Europæisk farmakopé;Ikke-phthalat;NSF-61;ADCF;FDA |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3,0 mm |
| Materiale | PharmaPure |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.4 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15.2 m |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -60 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Emballagemængde | 50 ft./Pk. |
| Vis mere |