Få mere at vide
Liveo™ Pharma-50 slanger
Artikelnummer. 15497833
Click to view available options
Diameter (engelsk) Indre:
0,13 tommer.
3/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/4 tommer
5/8 tommer.
Tykkelse (engelsk):
0,0625 tommer.
0,125 tommer
Unit Size:
50ft
Hver
Product Code. 15497833
Brand: Liveo™ 9610509
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
View alternative products
Gennemskinnelig, farmaceutisk kvalitet silikoneslange til ultraren væskebehandling.
Designet til applikationer, der kræver overførsel af væsker med høj renhed, hvor kontaminering er et problem, især farmaceutiske og bioteknologiske fremstillingsprocesser. Fremstillet af rivefast silikone platinhærdet elastomer.
  • Hydrofob overflade
  • Meget fleksibel og modstandsdygtig
  • Lavt ekstraherbare materialer; ingen tilført smag eller lugt
  • Indeholder ingen organiske blødgørere, phthalater, latexadditiver, peroxidbiprodukter, chlorphenyler eller PCB'er
  • Stabil over et bredt temperaturområde
  • Steriliser ved autoklave, EtO eller gammastråling
  • Durometer hårdhed: Shore A, 50
Ikke beregnet til hospitals- eller patientplejebrug eller til brug som implantat.
Order Info
Forseglet i dobbelt indpakkede polyethylenposer i pakker på 50 fod. (15,2m) længder.
Compliance
Overskrider USP Klasse VI plastiktestkrav og opfylder EP-monografien silikonelastomer til lukninger og slanger. Fremstillet i henhold til Bulk Pharmaceutical Chemicals GMP'er hos en FDA-registreret, ISO 9002-certificeret sundhedscenter.
Specifications
Certificeringer/compliance Overskrider USP Klasse VI Plastic Test-krav og opfylder EP-monografi“ Silikonelastomer til lukninger og slanger” . Fremstillet i henhold til Bulk Pharmaceutical Chemicals GMP'er hos en FDA-registreret, ISO 9002-certificeret sundhedscenter.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 3/8 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 9.5 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (engelsk) Ydre 5/8 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 15.8 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Tykkelse (engelsk) 0,125 tommer
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm
Til brug med (applikation) Til ultraren væskeoverførsel
Maksimalt tryk 14 psi