Få mere at vide
Liveo™ Pharma-50 slanger
Artikelnummer. 15427833
Diameter (engelsk) Indre:
0,13 tommer.
3/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/4 tommer
5/8 tommer.
Tykkelse (engelsk):
0,0625 tommer.
0,125 tommer
Pakningsstørrelse:
50ft
Hver
Artikelnummer. 15427833
Brand: Liveo™ 9610500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemskinnelig, farmaceutisk kvalitet silikoneslange til ultraren væskebehandling.
Designet til applikationer, der kræver overførsel af væsker med høj renhed, hvor kontaminering er et problem, især farmaceutiske og bioteknologiske fremstillingsprocesser. Fremstillet af rivefast silikone platinhærdet elastomer.
  • Hydrofob overflade
  • Meget fleksibel og modstandsdygtig
  • Lavt ekstraherbare materialer; ingen tilført smag eller lugt
  • Indeholder ingen organiske blødgørere, phthalater, latexadditiver, peroxidbiprodukter, chlorphenyler eller PCB'er
  • Stabil over et bredt temperaturområde
  • Steriliser ved autoklave, EtO eller gammastråling
  • Durometer hårdhed: Shore A, 50
Ikke beregnet til hospitals- eller patientplejebrug eller til brug som implantat.
Ordreinfo
Forseglet i dobbelt indpakkede polyethylenposer i pakker på 50 fod. (15,2m) længder.
Overholdelse
Overskrider USP Klasse VI plastiktestkrav og opfylder EP-monografien silikonelastomer til lukninger og slanger. Fremstillet i henhold til Bulk Pharmaceutical Chemicals GMP'er hos en FDA-registreret, ISO 9002-certificeret sundhedscenter.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overskrider USP Klasse VI Plastic Test-krav og opfylder EP-monografi“ Silikonelastomer til lukninger og slanger” . Fremstillet i henhold til Bulk Pharmaceutical Chemicals GMP'er hos en FDA-registreret, ISO 9002-certificeret sundhedscenter.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,13 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 3.2 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (engelsk) Ydre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6.4 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Tykkelse (engelsk) 0,0625 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med (applikation) Til ultraren væskeoverførsel
Maksimalt tryk 21 psi