Få mere at vide
Dovitinib Lactate, TRC
Artikelnummer. 30380875
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30380875 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30380875 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD53700010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dovitinib Lactate
CAS 692737-80-7
Molekylær formel C21H21FN6O . C3H6O3
Mængde 10 mg
Synonym 4-Amino-5-fluoro-3-[6-(4-methyl-1-piperazinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-2(1H)-quinolinone 2-Hydroxypropanoic Acid, CHIR 258, TKI 258
InChI formel InChI=1S/C21H21FN6O.C3H6O3/c1-27-7-9-28(10-8-27)12-5-6-14-16(11-12)25-20(24-14)18-19(23)17-13(22)3-2-4-15(17)26-21(18)29;1-2(4)3(5)6/h2-6,11H,7-10H2,1H3,(H,24,25)(H3,23,26,29);2,4H,1H3,(H,5,6)
SMIL CN1CCN(CC1)c2ccc3nc([nH]c3c2)C4=C(N)c5c(F)cccc5NC4=O
Molekylvægt (g/mol) 482.5