Få mere at vide
Witeg™ Douncevævshomogenisator
Artikelnummer. 10254581
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10254581 15 ml
1 options
Artikelnummer. 10254581 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 5 553 722
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1099.53 DKK
    930.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 168.79 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
For maksimal nuklein og mitokondrier gives glatte prøver.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Med to stødere til for- og sidste forberedelse
  • Overlegen reproducerbarhed
  • Meget lave opvarmningseffekter og derfor høje udbytter
  • Inkluderer sæt med to stødere, stempel A bredt 0,1 til 0,15 mm, stempel B smalt 0,03 til 0,08 mm
  • Reservoir 15 x 94 mm
Tekniske data
Produkttype Douncevævshomogenisator
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Dimensioner (L x B) Reservoir: 15 x 94 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Nuklein og mitokondrier giver
Inkluderer To stødere, Stamp A og Stamp B