Få mere at vide
Gilac™ Dejbeholder, GN 1/1
Artikelnummer. 17908921
Skift visning
Volumen (metrisk):
12 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17908921 12 l
1 options
Artikelnummer. 17908921 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G179921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.96 DKK
    101.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 49.12 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Dejbeholder, GN 1/1 har kompakte dimensioner, ideel til gastronormmøbler og pandekølere.
  • Dejbeholder med GN 1/1 størrelse.
  • Kompakte dimensioner ideel til gastronormmøbler og pandekølere.
  • Til cateringvirksomheder og restauratører: opbevaringskasse til råvarer.
  • Stabling uden låg.
    • Kan stables i stor højde.
  • Nem at rengøre flad bund.
Tekniske data
Produkttype Dejbeholder
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 530 x 325 x 90 mm
Størrelse GN 1/1
Volumen (engelsk) 3,2 gal.
Volumen (metrisk) 12 l