Få mere at vide
Gilac™ Dejbeholder
Artikelnummer. 17988491
Skift visning
Volumen (metrisk):
9 l
14 l
15 l
23 l
Farve:
Blå
Gennemskinnelig
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Dimensioner (L x B x H):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 76 mm
600 x 400 x 90 mm
600 x 400 x 130 mm
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Dimensioner (L x B x H)
17988491 9 l Hvid 600 x 400 x 55 mm
17958491 14 l Blå 600 x 400 x 76 mm
17928401 14 l Rød 600 x 400 x 76 mm
17958401 14 l Hvid 600 x 400 x 76 mm
17998391 14 l Gul 600 x 400 x 76 mm
17938561 15 l Blå 600 x 400 x 90 mm
17928611 15 l Grøn 600 x 400 x 90 mm
17938811 15 l Grå 600 x 400 x 90 mm
17978611 15 l Rød 600 x 400 x 90 mm
17938611 15 l Gul 600 x 400 x 90 mm
17948401 15 l Hvid 600 x 400 x 90 mm
17928561 15 l Gennemskinnelig 600 x 400 x 90 mm
17958701 23 l Hvid 600 x 400 x 130 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17988491 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G179431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.49 DKK
    98.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 47.78 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Dejbeholder er ideel til opbevaring af dej, kager, chokoladeforme, med afrundede hjørner og bund for nem rengøring.
  • 600 x 400 dejbeholder, ideel til dej, kager, chokoladeforme... opbevaring.
  • Stabling med og uden låg, maksimal stablehøjdekapacitet.
  • Innovativt design for endnu større bekvemmelighed:
    • Afrundede hjørner og bund for nem rengøring.
    • Lodrette sider uden inderkant undgår at mærke dejen.
    • Hele beholderens overflade er anvendelig.
    • Helt flad bund betyder, at dejen let løsnes, intet tab, ingen madrester tilbage.
    • Optimerede sideforstærkninger giver dig mulighed for at tilpasse beholdere med dit logo.
    • Afrundede udvendige hjørner garanterer et skadesfrit arbejdsmiljø.
  • Gennemsigtig beholder letter kontrollen af indholdet.
    • Giver dig mulighed for at overvåge dejen hæver uden at løfte beholderen.
Tekniske data
Produkttype Dejbeholder
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 600 x 400 x 55 mm
Volumen (engelsk) 2,4 gal.
Volumen (metrisk) 9 l