Få mere at vide
Azpack™ Si rensebørste
Beskrivelse
- Bløde nylonbørster i den ene ende, stive nylonbørster i den modsatte ende.
- Flade børster er sorte i den ene ende, hvide i den anden
- Træhåndtag med metalrør
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Børste |
| Håndtag Materiale | Træ |
| Farve | Sort, hvid |
| Længde (engelsk) | 9,25 tommer. |
| Længde (metrisk) | 235 mm |
| Bredde (engelsk) Børstehår | 0,74 tommer. |
| Bredde (metrisk) børster | 19 mm |