Få mere at vide
Erlab Dobbelt vægtstation
Produktkod. 31793923 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Til brug med (udstyr):
Solis
Produktkod. Til brug med (udstyr)
31793923 Solis
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 31793923 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NORT000881
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Vægtplatformen giver en stabil og præcis overflade til at placere måleudstyr, hvilket sikrer egnede forhold for vejningsoperationer.
  • Laboratoriebordplader og vægtflader: Erlab Arbejdsflader er designet til at give en holdbar, kemisk modstandsdygtig og letrenlig arbejdsflade til kanalløse kabinetter, filtreringsopbevaringsskabe og laboratoriebænke. Hver overflade er dimensioneret til at passe præcist til det tilsvarende Erlab udstyr.
  • Materialer udvalgt til laboratoriebrug
    • Materialer med høj resistens, der er egnede til daglig kontakt med laboratoriekemikalier
    • Glat, ikke-porøs overflade, som er hurtig og nem at dekontaminere
    • Modstandsdygtig over for ridser, stød og rutinemæssige rengøringsmidler
    • Rustfri stålversioner fås til anvendelser, der kræver maksimal kemisk og biologisk resistens
    • Segmenterede og vejningsversioner fås til specifikke håndteringskrav
  • Designet til sikker håndtering: Bordpladens geometri bidrager til indkapslingens ydeevne ved at opretholde korrekt luftstrøm ved arbejdsfladen. Segmenterede versioner muliggør nem fjernelse for rengøring eller for at føre udstyr igennem, mens vægtflader giver en stabil, vibrationsdæmpet supPort til præcisionsvægte.
  • Vigtige fordele:
    • Kemisk resistent, let at rengøre arbejdsflade.
    • Præcis tilpasning med det tilsvarende Erlab udstyr.
    • Lang levetid under intensiv laboratoriebrug.
    • Der er muligheder for vejning og segmenterede konfigurationer.
    • Bidrager til korrekt luftstrøm og indeslutningsydelse.
Specifikationer
Produkttype Vægtstation
Til brug med (udstyr) Solis
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.