Få mere at vide
Tenak™ Dobbelt bakkestativ til opretstående frysere, bred
Artikelnummer. 12487020 Shop alle TENAK produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
560 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 325 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
12487020 680 x 278 x 325 mm Hver
12407020 560 x 278 x 170 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12487020 Leverandør Tenak™ Leverandørnr. TE29462
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00 DKK
    1684.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 380.70 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Bakker designet til applikationer, hvor prøverne enten ikke opbevares i kasser eller har ulige størrelser.
  • Dobbeltbakker er et stativ med to skuffer inklusive låg med håndtag på fronten
  • Dobbeltbakker passer ind i enhver fryser
  • Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
Dimensioner (L x B x H) 680 x 278 x 325 mm
Inkluderer Håndtag og låg
Bredde (metrisk) 278 mm