Description
- Dobbeltbakker er et stativ med to skuffer inklusive låg med håndtag på fronten
- Dobbeltbakker passer ind i enhver fryser
- Konstrueret af rustfrit stål
Specifications
Specifications
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Dimensioner (L x B x H) | 560 x 278 x 170 mm |
| Inkluderer | Håndtag og låg |
| Bredde (metrisk) | 278 mm |