Beskrivelse
Thermo Scientific TM Double Tier Tube Platform designet til brug med den digitale Cel-Gro Tissue Culture Rotator rummer dobbelt kapacitet i et kompakt fodaftryk.
Tekniske data
Tekniske data
| Rørstørrelse | 30 mm |
| Materiale | Metal |
| Dimensioner (L x B) | 33 x 14 x 1,2 cm (13 x 5,5 x 0,5 tommer) |
| Dimensioner (L x B x H) | 33 x 14 x 1,2 cm (13 x 5,5 x 0,5 tommer) |
| Oversigt | Dobbelttrins rørplatform |
| Til brug med (applikation) | diameter 5-30 mm rør |
| Til brug med (udstyr) | Digital Tube Rocker, 120V (88882017), Digital Tube Rocker, 230V (88882018) |
| Antal stillinger | 7 |