Få mere at vide
OHAUS™ Dobbelt niveau platformsæt
Artikelnummer. 15712559 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
32,4 x 25,4 cm
35,6 x 28 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
15712559 35,6 x 28 cm Hver
15792549 32,4 x 25,4 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15712559 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30400139
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Double Tier Platform Kit designet til at indeholde prøver og laboratorieglas.
  • En række forskellige platformsmuligheder er tilgængelige til at holde uregelmæssige prøver eller traditionelle kolbeklemmer og rørstativer
  • Platforme kan øge mængden af brugbar plads til prøver
  • I nogle tilfælde kan stables for at øge gennemløbet og fordoble prøvekapaciteten
  • Rørstativer og måtter med fordybninger holder rørene sikkert på plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dobbelt niveau platformsæt
Materiale Rustfrit stål
Dybde (engelsk) 14.00 tommer.
Dybde (metrisk) 35.60 cm
Dimensioner (L x B) 35,6 x 28 cm
Længde (engelsk) 14.00 tommer.
Længde (metrisk) 35.60 cm
Bredde (metrisk) 28.00 cm
Oversigt Double Tier Platform Kit Rocker SHRK07AL