Få mere at vide
Globe Scientific Dobbelt flip snap-kapsler til blodprøverør, glas- og plastikrør
Shop alle Globe Scientific produkterBeskrivelse
- Precision molded from LDPE
- Comes with two thumb tabs for easy removal of cap
- Provides tight seal during centrifugation, agitation and refrigeration procedures
- Protects samples from cross-contamination and highly infectious aerosols
- Color-coded for easy sample identification
- Color: green
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 2 thumb tabs |
| Produkttype | Snap Cap |
| Materiale | LDPE |
| Farve | Green |
| Til brug med (udstyr) | 13 mm Tubes |