Få mere at vide
Usbeck™ Dobbelt ske
Længde (metrisk):
120 mm
180 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål
- Stiv
- Rundt håndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dobbelt skeende spatel |
| Bredde (metrisk) klinge | 17/25 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 180 mm |