Få mere at vide
Bochem™ Dobbelt spatel, nikkel
Artikelnummer. 10685051
Længde (metrisk):
130 mm
150 mm
185 mm
Længde (metrisk) klinge:
40 mm
45 mm
50 mm
Artikelnummer. 10685051
Brand: Bochem™ 3112
Dobbelt-ende for alsidighed. Bochem™ Dobbelt spatel, nikkel har både en flad ende og en afrundet ende og er konstrueret af modstandsdygtig nikkel (99,5%).
  • Dobbeltendet.
  • Rund ende og flad ende.
  • Nikkel (99,5%) konstruktion.
Tekniske data
Produkttype Spatel
Længde (metrisk) klinge 50 mm
Materiale Nikkel (99,5 %)
Længde (metrisk) 185 mm