Få mere at vide
Bochem™ Dobbelt spatel, nikkel
Længde (metrisk):
130 mm
150 mm
185 mm
Længde (metrisk) klinge:
40 mm
45 mm
50 mm
Beskrivelse
- Dobbeltendet.
- Rund ende og flad ende.
- Nikkel (99,5%) konstruktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spatel |
| Længde (metrisk) klinge | 40 mm |
| Materiale | Nikkel (99,5 %) |
| Længde (metrisk) | 130 mm |