Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dobbelt blødgøringssystem WMS
Artikelnummer. 12726208 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Flowhastighed:
2 l/time
Kapacitet (metrisk):
2 x 10 m³ ved 10 °dH
Salt Stock:
105 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Kapacitet (metrisk) Salt Stock Pakningsstørrelse
12726208 2 l/time 2 x 10 m³ ved 10 °dH 105 kg Hver
1 options
Artikelnummer. 12726208 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 06.1284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47580.00 DKK
    46631.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 949.00 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Overvåg det samlede vand, der behandles ved hjælp af den elektroniske volumenkontrol i dette dobbelte blødgøringssystem.
Overvåg det samlede vand, der behandles ved hjælp af den elektroniske volumenkontrol, der er vist i Thermo Scientific™ Dobbelt blødgøringssystem WMS. Når grænsen er nået, vil systemet automatisk regenerere. Dette er ideelt, når der kræves en kontinuerlig tilførsel af blødgjort vand, såsom til større systemer eller kliniske fødevandssystemer. Denne tilslutningsklare vandblødgører er til blødgøring af fødevand før tilførsel af et omvendt osmosesystem. Vandblødgøring fjerner hårde ioner, såsom calcium og magnesium, hvilket forlænger levetiden af omvendt osmosemembranen.
Dobbelt blødgøringssystemer
  • Twin blødgøringssystemer giver en kontinuerlig tilførsel af blødgjort vand
  • De to ionbyttere sikrer, at blødgjort vand altid er tilgængeligt
  • Elektronisk volumenkontrol måler lydstyrken gennem blødgøringsanlægget; når grænsen er nået, udføres automatisk regenerering straks, når den aktuelle patron er opbrugt
  • Vandtilslutning er en R1 in. messing automatisk ventil med 4-trins regenereringsproces
  • Alle vandtilslutninger er standard enten R 1 in. eller R 1 1/2 in.
  • 230V/50Hz
Bestillingsoplysninger:
Dette produkt er ikke tilgængeligt i alle regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Dobbelt blødgøringssystem WMS – 100 – DF – ES
Kapacitet (metrisk) 2 x 10 m³ ved 10 °dH
Flowhastighed 2 l/time
Type Vandblødgøringssystem, WMS
Salt Stock 105 kg
Bredde (metrisk) 1190 mm
Højde (metrisk) 1320 mm
Dybde (metrisk) 500 mm