Få mere at vide
Bochem™ Bossheads med dobbeltærmer i rustfrit stål
Artikelnummer. 10524841
Skift visning
Stil:
Sikkerhedsskrue-hjerte, M8
Topskrue, M6/M8
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stil Pakningsstørrelse
10524841 Topskrue, M6/M8 Hver
10196500 Sikkerhedsskrue-hjerte, M8 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10524841 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 5310
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Tekniske data
Stil Topskrue, M6/M8
Mængde 1 stk.
Type Dobbelt ærme
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) 16.5 mm
Størrelse M6/M8
Kæbe type 2-benet