Få mere at vide
Bochem™ Bossheads med dobbeltærmer i rustfrit stål
Stil:
Sikkerhedsskrue type hjerte M8
Topskrue M6/M8
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Stil | Sikkerhedsskrue type hjerte M8 |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Dobbelt ærme |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Diameter (metrisk) | 16.5 mm |
| Størrelse | M8 |
| Kæbe type | 2-benet |