Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE magnetisk rørestang, dobbeltsidet krydshoved
Artikelnummer. 16235731 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
14 mm
17 mm
22 mm
30 mm
35 mm
40 mm
60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 16235731
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med rørlignende beholdere og alligevel meget effektive som almindelige omrørere. De PTFE-coatede magnetomrørere har et krydshoved på begge sider af omrøreren for større turbulens.
  • Stabil, almen magnetisk omrører
  • Designet til brug med rørlignende beholdere og alligevel meget effektive som almindelige omrørere
  • Dobbeltsidede krydshoveder giver større turbulens under blanding
  • Autoklaverbar
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Højde (metrisk) 12mm
Diameter (metrisk) 30 mm
Mængde 2/Pk.