Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE magnetisk rørestang, dobbeltsidet krydshoved
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
14 mm
17 mm
22 mm
30 mm
35 mm
40 mm
60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Højde (metrisk) | 15mm |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |
| Mængde | 2/Pk. |
| Type | PTFE omrørerstænger krydshoved |