Få mere at vide
H-B Instrument™ Double-Safe™ PFA Safety Coated, væske-i-glas termometre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13019152 Shop alle SP Scienceware produkter
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +150 °C
-20 °C til +150 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Delvis nedsænkning
Total fordybelse
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13019152
Brand: H-B Instrument™ B604000100
Beskyt din arbejdsplads og sørg for et sikkert miljø.
  • Environmentally safe thermometers are PFA safety coated to keep liquid and glass contained in the event of breakage
  • Lead-free, yellow back glass and black liquid provides easy readability and fewer reading errors
  • Contains non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe™ liquid
  • Manufactured and tested by our USA quality team
Applications:
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Sporbar til NIST . Indeholder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Tekniske data
Certificeringer/compliance NIST
Til brug med (applikation) Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Fordybelsestype Delvis nedsænkning
Inkluderer Multilanguage instructions, statement of accuracy
Længde (engelsk) Samlet 7.9 in.
Længde (metrisk) 200 mm
Længde (metrisk) samlet 200 mm
Materiale Glass
Termometer Fyld Enviro-Safe™ Liquid
Produkttype Thermometer
Maks. Temperatur (metrisk) 150°C
Min. Temperatur (metrisk) -10°C
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +150 °C
Kalibreret Yes
Nøjagtighed ±1°C, ±1.5°C above 110°C
Underafdeling 1°C
Nedsænkningslængde 50 mm
Skala Celsius