Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ Burker Tællekamre
Artikelnummer. 10319012
Skift visning
Dybde (metrisk):
Kammerdybde 0,1 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (metrisk) Pakningsstørrelse
10319012 Kammerdybde 0,1 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10319012 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 44372
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Giver præcisionsmåling for at tælle antallet af partikler pr. volumenenhed af en væske. Karl Hecht™ Assistent™ Burker Counting Chambers er kun til optælling af trombocytter eller erytrocytter til eksport uden for EU.
  • Kammerdybde på 0,1 mm
  • 9 store firkanter - overfladeareal 1 mm 2 hver = 9 mm 2
  • Hver stor firkant er opdelt i 16 grupper af firkanter 0,2 x 0,2 mm
  • Central støtte belagt med et rhodiumlag for at give skarp kontrast og stærkt oplyste linjer
Tekniske data
Dybde (metrisk) Kammerdybde 0,1 mm