Få mere at vide
Brand™ Tællekamre, Fuchs-Rosenthal mønster, BLAUBRAND™ , Dobbelt kendelse uden clips
Artikelnummer. 15623997 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
0.2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (metrisk) unitSize
15623997 0.2 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15623997 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 719805
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BLAUBRAND™ kvalitet. Fremragende målepræcision. 100% certificeret kvalitet.
  • Kendelsen adskiller sig fra de sædvanlige systemer for blodcelletal ved sit store areal på 16 mm 2
  • Kendelsen viser 16 store firkanter på 1 mm 2 .
  • Hver stor firkant er opdelt i 16 minifirkanter med 0,25 mm sider og et areal på 0,0625 mm 2
  • Dette kammer bruges ofte til at tælle celler i cerebro-spinalvæsken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Tællekammer Fuchs-Rosenthal
Kulturområde 16 mm 2
CE-godkendt CE-mærket i henhold til IVD 98/79 EG.
Dybde (metrisk) 0.2 mm