Få mere at vide
VELP Scientifica Dobbeltstang Mini H-standsæt
Shop alle Velp produkterBeschreibung
Mini H-standsættet består af en base, en dobbelt stang og en fartøjsholder med sikkerhedssele. Det er den ideelle løsning til alle de applikationer, der kræver absolut stabilitet og præcision under påføring. Takket være den dobbelte lodrette stangkonfiguration og den unikke 'easy sliding'-teknologi muliggør Mini H-Stands glidemekanisme jævn og ubesværet bevægelse for operatøren. Derudover giver det en behagelig placering af et 2,5 L bægerglas uden at det er nødvendigt at vippe det og fiksere det ved brug af den vaskbare gummisikkerhedssele for maksimal modstandsdygtighed over for kemikalier.
- Forbedret stabilitet og reducerede vibrationer gennem robuste stænger
- Præcisionskonstruerede ergonomiske knapper minimerer operatørtræthed og sikrer ensartet tilspænding
- Effektiv højdejustering er lettet af et innovativt og unikt let-glidende teknologisystem, der muliggør hurtige og præcise justeringer.
- Høj pålidelighed og forenklet vedligeholdelse sikres af fartøjsholderen med sikkerhedssele, hvilket giver en stabil støtte og nemmere rengøringsprocedurer.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Stå |
| Materiale | Aluminium, rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | OV 725 Digital Disperser |
| Holder | 2,5 L bæger |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.