Få mere at vide
SI Analytics™ Dobbelt-platin enkelt elektrode
Shop alle SI Analytics produkter
Type:
Enkelt elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kombinationen af rene måleelektroder til f.eks. ion-selektive målinger eller specialkonstruktioner med én referenceelektrode
- Redox titreringer med konstant pH-værdi med glaselektroder som reference og redox enkeltsensorer som måleelektrode
- Anvendelse af dobbeltelektrolytelektroder for optimal tilpasning af referenceelektrolyt til målemediet.
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Stikhoved |
| Materiale | Glas |
| Type | Enkelt elektrode |
| Model- | Pt 1200 |
| Temperaturområde (metrisk). | -30 °C til +135 °C |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |