Få mere at vide
Wesbart™ Dobbelt platform reagensglasstativ
Stillinger:
25
40
50
54
100
145
Holder:
Rør (14 mm)
Rør (15 ml), Rør (17 mm)
Rør (18 mm)
Rør (20 mm)
Rør (30 mm)
Rør (5 ml)
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dobbelt platform reagensglasstativ |
| Array | 5 x 10 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Neutral |
| Holder | Rør (14 mm) |
| Materiale | Aluminium |
| Stillinger | 50 |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Dimensioner (L x B x H) | 210 x 107 x 60 mm |
| Diameter (metrisk) Brønd | 14 mm |