Få mere at vide
Wesbart™ Dobbelt platform reagensglasstativ
Stillinger:
25
40
50
54
100
145
Holder:
Rør (14 mm)
Rør (15 ml), Rør (17 mm)
Rør (18 mm)
Rør (20 mm)
Rør (30 mm)
Rør (5 ml)
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dobbelt platform reagensglasstativ |
| Holder | Rør (20 mm) |
| Materiale | Aluminium |
| Stillinger | 40 |
| Størrelse | 4 x 10 |
| Længde (metrisk) | 283 mm |
| Bredde (metrisk) | 112 mm |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Diameter (metrisk) åbning | 20 mm |